グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.515)
蒸気密度
4.7 (vs air)
蒸気圧
~0.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
herbaceous; citrus
SMILES記法
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
InChI Key
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W355901-25KG-K:
W355901-1KG-K:
W355901-10KG-K:
W355901-BULK-K:
W355901-SAMPLE-K:
W355901-VAR-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック