Merck
432628
Sigma-Aldrich
α-テルピネオール
90%, technical grade
別名:
α-テルピネオール, (S)-2-(4-メチル-3-シクロヘキセニル)-2-プロパノール, (S)-p-メンタ-1-エン-8-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
2325137
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
InChI Key
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
α-テルピネオールはモノテルペンアルコールです。Melaleuca alternifolia(ティーツリー)エッセンシャルオイルの抗真菌活性を担う成分の1つです。α-テルピネオールのOHラジカル及びオゾンとの反応速度定数は、それぞれ(1.9±0.5)×10-10cm3 mol-1s-1及び(3.0±0.2)×10-16cm3 mol-1s-1です。
アプリケーション
  • 天然モノテルペンであるa-テルピネオール:生物学的特性のレビュー:このレビューでは、a-テルピネオールの抗微生物作用、抗炎症作用、抗がん作用などの幅広い生物学的活性について検討し、その治療上の可能性の包括的な概要を示しています(C Khaleel, N Tabanca, G Buchbauer, 2018)。
  • a-テルピネオールの製造、特性、用途:a-テルピネオールの食品およびバイオプロセス技術における重要性に焦点を当て、その製造方法、物理的・化学的特性、さまざまな工業用途について説明しています(A Sales et al., 2020)。
  • Geotrichum citri-aurantiiに対するシトラール、オクタナール、a-テルピネオールの抗真菌活性:この論文では、柑橘類に影響を及ぼす病原真菌の増殖阻害におけるα-テルピネオールの有効性を他の化合物とともに検討し、天然の殺真菌剤としての可能性を示しています(H Zhou et al., 2014)。
その他情報
γ-異性体を含みます。
異性体の混合により旋光度が異なります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
432628-VAR:
432628-50ML:
432628-250ML:
432628-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Francesca Mondello et al.
BMC infectious diseases, 6, 158-158 (2006-11-07)
Recent investigations on the antifungal properties of essential oil of Melaleuca alternifolia Cheel (Tea Tree Oil, TTO) have been performed with reference to the treatment of vaginal candidiasis. However, there is a lack of in vivo data supporting in vitro
Annarica Calcabrini et al.
The Journal of investigative dermatology, 122(2), 349-360 (2004-03-11)
The search for innovative therapeutic approaches based on the use of new substances is gaining more interest in clinical oncology. In this in vitro study the potential anti-tumoral activity of tea tree oil, distilled from Melaleuca alternifolia, was analyzed against
P H Hart et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 49(11), 619-626 (2000-12-29)
To evaluate potential antiinflammatory properties of tea tree oil, the essential oil steam distilled from the Australian native plant, Melaleuca alternifolia. The ability of tea tree oil to reduce the production in vitro of tumour necrosis factor-alpha (TNFalpha), interleukin (IL)-1beta
Antifungal activity of the components of Melaleuca alternifolia (tea tree) oil.
Hammer KA , et al.
Journal of Applied Microbiology, 95(4), 853-860 (2003)
Soon-Nang Park et al.
Anaerobe, 18(3), 369-372 (2012-04-28)
Linalool and α-terpineol exhibited strong antimicrobial activity against periodontopathic and cariogenic bacteria. However, their concentration should be kept below 0.4 mg/ml if they are to be used as components of toothpaste or gargling solution. Moreover, other compounds with antimicrobial activity