アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
InChI Key
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
It may be used as a reference standard for the analysis of α-terpineol as trace volatile compound in wine by solid-phase extraction (SPE) followed by GC-MS and in essential oils and related compounds from aromatic plants by SPME and GC-MS.
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
04899-5MG:
04899-250MG:
04899-BULK:
04899-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis