由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 178.1010
アッセイ
96%
フォーム
viscous liquid
組成
d-terpineol, <1.0%
a-terpineol, ≥55.0%
b-terpineol, <10.0% (cis)
b-terpineol, <13.0% (trans)
g-terpineol, <23.0%
bp
213-218 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 1.25ml/10ml, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (50% ethanol)
ethanol: soluble 2.5ml/10ml, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
ethanol: soluble 5mL/10mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (70% Ethanol)
密度
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
terpineol (mixture of isomers), α-terpineol
官能
lilac; woody; floral; citrus; pine
SMILES記法
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
InChI Key
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
190.4 °F - Information taken from reference works and the literature.
引火点(℃)
88 °C - Information taken from reference works and the literature.
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W304506-VAR-K:
W304506-25KG-K:
W304506-SAMPLE-K:
W304506-BULK-K:
W304506-900G-K:
W304506-900G:
W304506-SAMPLE:
W304506-25KG:
W304506-10KG:
W304506-1KG:
W304506-10KG-K:
W304506-1KG-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis