Merck
46080
Sigma-Aldrich
エチルセルロース
48.0-49.5% (w/w) ethoxyl basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
48.0-49.5% (w/w) (ethoxyl)
フォーム
coarse powder
powder
自己発火温度
698 °F
beige
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
粘度
30-70 mPa.s, 5 % in toluene/ethanol 80:20(25 °C)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI
1S/C28H54O11/c1-9-29-17-19-21(31-11-3)23(32-12-4)26(35-15-7)28(38-19)39-22-20(18-30-10-2)37-27(36-16-8)25(34-14-6)24(22)33-13-5/h19-28H,9-18H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
InChI Key
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エチルセルロースは、反復グルコース単位上の可変数のヒドロキシル基をエチルエーテル基に変換することにより生成されます。エチルセルロースは、薬物送達に使用するマトリックス、ミクロスフェア、微粒子、ペレットおよび錠剤などの生体構造物の調製に用いられます。
調製ノート
エチルセルロースは、脂肪族アルコール、塩素化溶媒および天然油などの広範な溶媒にやや溶けやすい性質がありますが、水、グリセリン、およびプロピレングリコールにはほとんど溶けません。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
46080-1KG-F:
46080-5KG-F:
46080-5KG:
46080-250G-F:
46080-VAR-F:
46080-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Avi Schneider et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(49), 31010-31017 (2020-11-25)
Perovskite solar cells have developed into a promising branch of renewable energy. A combination of feasible manufacturing and renewable modules can offer an attractive advancement to this field. Herein, a screen-printed three-layered all-nanoparticle network was developed as a rigid framework
Kifayat Ullah Shah et al.
TheScientificWorldJournal, 2012, 842348-842348 (2012-06-01)
The design and fabrication of sustained/controlled release dosage forms, employing new excipients capable of extending/controlling the release of drugs from the dosage forms over prolonged periods, has worked well in achieving optimally enhanced therapeutic levels of the drugs. In this
Tetsuya Ozeki et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 35(11), 1926-1931 (2012-11-06)
Production of drug nanoparticles is an effective strategy to enhance solubility and oral absorption of water-insoluble drugs. The handling of drug nanoparticles has been an important issue in drug formulation because nanoparticles easily aggregate each other and redispersion of these
H V Adikane et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 169(3), 1026-1038 (2013-01-09)
The chemical modification of developed ethyl cellulose-based membrane was carried out to make it suitable for bioseparation. The different reagents were used for the modification of membrane to couple protein A (PA) to study the purification of immunoglobulin G (IgG)
Joseph D Roy-Mayhew et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(5), 2794-2800 (2012-05-03)
Several techniques for fabricating functionalized graphene sheet (FGS) electrodes were tested for catalytic performance in dye-sensitized solar cells (DSSCs). By using ethyl cellulose as a sacrificial binder, and partially thermolyzing it, we were able to create electrodes which exhibited lower