Merck
435007
Sigma-Aldrich
ヒドロキシプロピルセルロース
average Mw ~80,000, average Mn ~10,000, powder, 20 mesh particle size (99% through)
別名:
HPC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
biological oxygen demand (BOD) 14,000 ppm
品質水準
形状
powder
自己発火温度
752 °F
分子量
average Mn ~10,000
average Mw ~80,000
不純物
<5 wt. %
粒径
20 mesh (99% through)
pH
5.0-8.5
界面張力鉱物油
12.5 dyn/cm, 0.1 wt. % in H2O (vs. mineral oil)
粘度
250-800 cP, 10 wt. % in H2O(25 °C)(lit.)
溶解性
H2O: insoluble (above 45 °C)
polar organic solvents: soluble
密度
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
InChI Key
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒドロキシプロピルセルロース(HPC)は生体適合性の性質があり、低い臨界溶液温度(LCST)を示します。セルロースをアルカリと反応させて、酸化プロピレンと連続的に反応するアルカリセルロースを生成することにより調製されることが報告されています。HPCは室温より低い温度で水にやや溶けやすい性質があります。粘度は温度の上昇に反比例します。
アプリケーション
ポリ(2-ジメチルアミノ)エチルメタクリレート酸側鎖を有するHPC主鎖からなる共重合体が、遺伝子送達のために合成されています。HPCは、ナノ構造のアナターゼ膜への結合剤として使用されています。HPC骨格と側鎖としてポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)から作製された重合体抱合体は、スマートハイドロゲルとして機能します。HPCは接着剤として研究されていることが報告されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
435007-250G:
435007-100G:
435007-5G:
435007-VAR:
435007-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Study on Painting Layer Fixative Processing of Mural Paintings of Buddhist Temples in Korea
Lee HS, et al.
Journal of the Korean Conservation Science for Cultural Properties, 29(1), 81-93 (2013)
Synthesis of nanostructured anatase mesoporous membranes with photocatalytic and separation capabilities for water ultrafiltration process
Tajer-Kajinebaf V, et al.
International Journal of Photoenergy (2013)
F J Xu et al.
Bioconjugate chemistry, 21(3), 456-464 (2010-02-25)
Hydroxypropyl cellulose (HPC) possesses a lower critical solution temperature (LCST) above 40 °C, while the poly(N-isopropylacrylamide) (P(NIPAAm)) exhibits a LCST of about 32 °C. Herein, comb-shaped copolymer conjugates of HPC backbones and low-molecular-weight P(NIPAAm) side chains (HPC-g-P(NIPAAm) or HPN) were
Thomas E. Furia
CRC Handbook of Food Additives null
F J Xu et al.
Bioconjugate chemistry, 20(8), 1449-1458 (2009-08-04)
Cationic polymers have been of interest and importance as nonviral gene delivery carriers. Herein, well-defined comb-shaped cationic copolymers (HPDs) composed of long biocompatible hydroxypropyl cellulose (or HPC) backbones and short poly((2-dimethyl amino)ethyl methacrylate) (or P(DMAEMA)) side chains were prepared as