Merck
H7509
Sigma-Aldrich
(ヒドロキシプロピル)メチルセルロース
viscosity 2,600-5,600 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
別名:
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
plant
品質水準
形状
powder
分子量
~86 kDa
white to off-white
粘度
2,600-5,600 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
溶解性
water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(ヒドロキシプロピル)メチルセルロース(HPMC)は、セルロース由来の水溶性ポリマーです。この多糖は、水に溶かすとコロイドを形成します。HPMCは、天然物質から人工的に作られる親水コロイドです。メトキシル含量28~30%とヒドロキシプロピル含量7~12%で構成されています。
アプリケーション
(ヒドロキシプロピル)メチルセルロース(HPMC)は、次の用途で使用されています:
  • 印刷用インクの調製における粘度調整剤として
  • ヒドロキシアパタイト(HAP)懸濁液の調製における増粘剤として
  • HPMCゲルや複合ゲルの調製
水系および非水性の増粘剤、耐脂性を持つ透明なフィルム、結合剤、潤滑剤、立体安定剤、保水剤。
生物化学的/生理学的作用
(ヒドロキシプロピル)メチルセルロース(HPMC)は、懸濁補助剤、界面活性剤、潤滑剤、保護コロイド、乳化剤として機能します。さらに、これらのポリマーの溶液では熱ゲル化特性が見られます。一般に、結合剤、増粘剤、膜形成剤、水分保持剤として使用されます。HPMCは、表面活性特性も発揮します。
特徴および利点
水に溶解、過熱すると可逆的にゲル化、非イオン性、イオン種とは複合体を非形成、界面活性および酵素耐性。溶液は偽塑性を示します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H7509-100G:
H7509-25G:
H7509-VAR:
H7509-BULK:
H7509-250G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alexandre Goyon et al.
Electrophoresis, 39(16), 2083-2090 (2018-05-19)
The determination of mAb critical quality attributes (CQA) is crucial for their successful application in health diseases. A generic CZE method was developed for the high-resolution separation of various mAb charge variants, which are often recognized as important CQA. A
Jenny Högström et al.
Cancer research, 78(20), 5820-5832 (2018-08-30)
The homeobox transcription factor PROX1 is induced by high Wnt/β-catenin activity in intestinal adenomas and colorectal cancer, where it promotes tumor progression. Here we report that in LGR5+ colorectal cancer cells, PROX1 suppresses the Notch pathway, which is essential for
Bernd Moritz et al.
Electrophoresis, 38(24), 3136-3146 (2017-09-10)
CZE is a well-established technique for charge heterogeneity testing of biopharmaceuticals. It is based on the differences between the ratios of net charge and hydrodynamic radius. In an extensive intercompany study, it was recently shown that CZE is very robust
Mylène Tajan et al.
Nature communications, 12(1), 366-366 (2021-01-16)
Many tumour cells show dependence on exogenous serine and dietary serine and glycine starvation can inhibit the growth of these cancers and extend survival in mice. However, numerous mechanisms promote resistance to this therapeutic approach, including enhanced expression of the de
Michelle Lay Teng Ang et al.
Infection and immunity, 82(5), 1850-1859 (2014-02-26)
Tuberculosis remains a major worldwide epidemic because of its sole etiological agent, Mycobacterium tuberculosis. Ethionamide (ETH) is one of the major antitubercular drugs used to treat infections with multidrug-resistant M. tuberculosis strains. ETH is a prodrug that requires activation within