詳細
biological oxygen demand (BOD) 14,000 ppm
品質水準
形状
powder
自己発火温度
752 °F
分子量
average Mw ~370,000
不純物
<5 wt. %
粒径
20 mesh (99% through)
pH
5.0-8.5
界面張力鉱物油
12.5 dyn/cm, 0.1 wt. % in H2O (vs. mineral oil)
粘度
150-400 cP, 2 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield, spindle #2) (60 rpm)(lit.)
溶解性
H2O: insoluble (above 45 °C)
polar organic solvents: soluble
密度
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
InChI Key
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
191892-5G:
191892-BULK:
191892-250G:
191892-VAR:
191892-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック