Merck
94378
Sigma-Aldrich
Methocel® A4M
viscosity 3000-5500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
別名:
メチルセルロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.25
形状
powder
品質水準
粘度
3000-5500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
SMILES記法
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI Key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルセルロースは、メチル置換されたグルコースを含むガム多糖です。
アプリケーション
Methocel® A4Mは次のように使用されます。
  • ポリマー溶液で、浸漬コーティング用製剤の粘度を高めるため
  • 成長培地で安定した形態を促進するため
  • 粘度を高めるためのHMI-9培地のサプリメントとして
生物化学的/生理学的作用
メチルセルロースは、胎盤を通過する可能性のある分子サイズを持つことが知られています。これは、重なり合った小腸ループを視覚化するのに役立ちます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
94378-500G:
94378-100G:
94378-BULK:
94378-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Impact insertion of transfer-molded microneedle for localized and minimally invasive ocular drug delivery
Song HB, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 209, 272-279 (2015)
Methylcellulose and Bacterial Motility.
A Pijper
Journal of bacteriology, 53(3), 257-269 (1947-03-01)
A quorum sensing-independent path to stumpy development in Trypanosoma brucei
Zimmermann H, et al.
PLoS Pathogens, 13(4), e1006324-e1006324 (2017)
Sarah Schuster et al.
eLife, 10 (2021-08-07)
African trypanosomes cause sleeping sickness in humans and nagana in cattle. These unicellular parasites are transmitted by the bloodsucking tsetse fly. In the mammalian host's circulation, proliferating slender stage cells differentiate into cell cycle-arrested stumpy stage cells when they reach
R Olsson et al.
Acta radiologica (Stockholm, Sweden : 1987), 38(1), 73-75 (1997-01-01)
Double-contrast barium enema has a reduced sensitivity in patients with severe sigmoid diverticulosis. Therefore a carboxy methyl cellulose enema was employed after the conventional double-contrast examination in 15 patients with sigmoid diverticulosis. A significant increase in lumen diameter and a