由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
粘度
12-18 cP, 2 % in H2O(20 °C)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to hazy
SMILES記法
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI Key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 経口経管栄養におけるメトホルミン剤の担体として
- 腫瘍様塊培養のための乳腺上皮細胞増殖培地の成分として
- ハンギングドロップ法を用いるスフェロイド侵襲アッセイのためのスフェロイド3D共培養におけるサプリメントとして
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7027-BULK:
M7027-VAR:
M7027-100G:
M7027-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Hematopoietic stem cell culture protocols for isolation, expansion, and differentiation of CD34+ cells including CFU assays.