Merck
M6385
Sigma-Aldrich
メチルセルロース
viscosity: 25 cP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
フォーム
powder
white to off-white
粘度
20-30 cP, 2 % in water(20 °C)
SMILES記法
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI Key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルセルロース(MC)は、セルロースの単純誘導体です。
アプリケーション
メチルセルロースは、以下の用途に使用されています:
  • SH-SY5Y細胞の多細胞球体培養の補助剤として
  • 腫瘍細胞球体培養の補助剤として
  • 水性ムライト-アルブミン-メチルセルロース系を作成し、そのレオロジー挙動を研究するため
生物化学的/生理学的作用
メチルセルロース(MC)は、緩下剤として作用し、親水性です。膨張性および便軟化特性があるため、便秘、過敏性腸症候群、および憩室症に対して治療効果を有します。MCは、イレオストミーおよびコロストミーを有する患者の治療能があります。また、安定剤および乳化剤として使用できます。MCは点眼剤およびコンタクトレンズ溶液の成分です。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M6385-100G:
M6385-250G:
M6385-1KG:
M6385-500G:
M6385-BULK:
M6385-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methylcellulose
Kieth H.
xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference, 1-3 (2007)
Rheological behavior of aqueous mullite-albumin-methylcellulose systems
Sandoval M, et al.
Ceramics International, 43(9) (2017)
Eyedrops and ointments
Meyler's Side Effects of Drugs: The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions, 220-221 (2016)
Methylcellulose, a cellulose derivative with original physical properties and extended applications
Nasatto P L, et al.
Polymers, 7(5), 777-803 (2015)
Maria Chiara Lionetti et al.
Journal of clinical medicine, 9(8) (2020-08-14)
Melanoma is one of the most aggressive and highly resistant tumors. Cell plasticity in melanoma is one of the main culprits behind its metastatic capabilities. The detailed molecular mechanisms controlling melanoma plasticity are still not completely understood. Here we combine