Merck
C4888
Sigma-Aldrich
カルボキシメチルセルロース ナトリウム塩
Medium viscosity
別名:
カルボキシメチルセルロースナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
wood (pulp)
品質水準
フォーム
powder
light yellow
有効pH範囲
(20 °C, 10 g/L, 68 °F neutral)
粘度
400-800 cP, 2 % in H2O(25 °C)(lit.)
mp
> 300.05 °C ((> 572.09 °F))
溶解性
water: soluble
微量陽イオン
Na: 6.5-9.5%
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI Key
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は中粘度のカルボキシメチルセルロース(CMC)です;2%水溶液の粘度は、25℃で400~800センチポアズ(cP)です。粘度は濃度と温度の両方に依存します。温度が上昇すると、粘度は低下します。濃度が上昇すると、粘度も上昇します。
低粘度、中粘度、高粘度CMCは全て、懸濁化剤として使用されます。低粘度CMCは通常、「薄い」水溶液に使用されます。 中粘度CMCは、シロップのような外観の溶液を作るために使用されます。 高粘度CMCはクリーム又はローションに類似した混合物を作るために使用されます。
アプリケーション
様々な粘度で入手可能な可溶性カルボキシメチルセルロース(CM-セルロース;CMC)は、エマルジョンを安定化させるための粘度調整剤(増粘剤)として、また、油やナノチューブなどのその他のカーボン構造の化学分散剤として使用されます。CMCは、薬物送達のための生物膜、エマルジョン、ナノ粒子などの生物学的構造の作成に使用されます。 中粘度のカルボキシメチルセルロースは、溶液をシロップの粘稠度にするために使用されます。
調製ノート
本製品は水溶性です(20 mg/mL)。
カルボキシメチルセルロースを溶解させるための秘訣は、固体を水に慎重に加え、十分に分散させる(十分に湿らせる)ことです。固体を数回に分けて加えることが必要になる場合があります 乾燥固体に水を加えると、固体の「塊」が生じ、溶解がきわめて困難です;固体を水に加えなければなりません。穏やかに撹拌、又は断続的に振盪します;磁気撹拌子で絶えず撹拌することは避けてください。高温は必要なく、実際には可溶化過程を減速するおそれがあります。渦を作り出す羽根車型撹拌器などの混合器具により、粉末が液体の中に引き込まれる可能性がありますが、多少の剪断が生じるおそれがあります。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4888-VAR:
C4888-500G:
C4888-1KG:
C4888-2.5KG:
C4888-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexandra D Torres et al.
Virology, 541, 1-12 (2019-12-13)
The papillomavirus E5 gene contributes to transformation and tumorigenesis; however, its exact function in these processes and viral pathogenesis is unclear. While E5 is present in high-risk mucosotropic HPVs that cause anogenital and head and neck cancers, it is absent
Megan E Spurgeon et al.
mBio, 10(2) (2019-03-07)
Papillomaviruses exhibit species-specific tropism, thereby limiting understanding and research of several aspects of HPV infection and carcinogenesis. The discovery of a murine papillomavirus (MmuPV1) provides the opportunity to study papillomavirus infections in a tractable, in vivo laboratory model. MmuPV1 infects
Timothy Notton et al.
mBio, 12(1) (2021-01-21)
It has long been known that noncoding genomic regions can be obligate cis elements acted upon in trans by gene products. In viruses, cis elements regulate gene expression, encapsidation, and other maturation processes, but mapping these elements relies on targeted
Hanne R Johnsen et al.
International journal of molecular sciences, 15(1), 830-838 (2014-01-15)
Reliable, rapid and inexpensive detection of cellulolytic enzymes that can be used for a wide variety of biological and environmental samples are currently in high demand. Here, a new cellulase detection protocol is described that circumvents problems observed with popular
Julien Cappelle et al.
PLoS neglected tropical diseases, 10(12), e0005149-e0005149 (2016-12-08)
Despite the increased use of vaccination in several Asian countries, Japanese Encephalitis (JE) remains the most important cause of viral encephalitis in Asia in humans with an estimated 68,000 cases annually. Considered a rural disease occurring mainly in paddy-field dominated