自己発火温度
698 °F
標識化の程度
0.7 carboxymethyl groups per anhydroglucose unit
粘度
50-200 cP
mp
274 °C (dec.)
SMILES記法
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI Key
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルボキシメチルセルロースナトリウム(CMC)は、透明なコロイド溶液を形成するセルロースのカルボキシメチルエーテルの水分散性ナトリウム塩です。吸湿材であり、高湿度において50%を超える水を吸収できます。また、天然の高分子誘導体でもあり、洗剤、食品および繊維などの業界で使用できます。
アプリケーション
CMCはパラジウム化鉄ナノ粒子の安定化のために使用でき、安定化後の粒子は汚染された表面下のジクロロ化に使用できます。また、結晶ナノフィブリルとの複合材料を形成するためのポリマーマトリックスとしても使用でき、この材料は持続性に優れたバイオベースポリマーの開発に使用されます。CMCは硬質炭素電極と結合できるため、ナトリウムイオン電池の製作にも使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
419273-100G:
419273-1KG:
419273-BULK:
419273-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sodium carboxymethyl cellulose as a potential binder for hard-carbon negative electrodes in sodium-ion batteries
Electrochemical Communications, 44(1), 66-69 (2014)
Preparation and characterization of sodium carboxymethyl cellulose/cotton linter cellulose nanofibril composite films
Carbohydrate Polymers, 127(1), 101-109 (2015)
Radiation preparation and swelling behavior of sodium carboxymethyl cellulose hydrogels
Radiation Physics and Chemistry, 63(3-6), 525-528 (2002)
Nature communications, 10(1), 3712-3712 (2019-08-20)
Nanopore-based single nanoparticle detection has recently emerged as a vibrant research field with numerous high-impact applications. Here, we introduce a programmable optofluidic chip for nanopore-based particle analysis: feedback-controlled selective delivery of a desired number of biomolecules and integration of optical
Handbook of pharmaceutical granulation technology (2016)