Merck
C9481
Sigma-Aldrich
カルボキシメチルセルロース ナトリウム
meets USP testing specifications, Medium viscosity
別名:
カルボキシメチルセルロース ナトリウム塩, カルボキシメチルセルロースナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
アッセイ
6.5-9.5% anhydrous basis (Sodium)
形状
powder
light yellow
pH
(10 g/L68 °F neutral)
粘度
400-800 cP, 2 % in H2O(25 °C)(lit.)
mp
> 300.05  °C ((> 572.09 °F ))
溶解性
water: soluble
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI Key
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルボキシメチルセルロースナトリウムは、高分子量カテゴリーに属する粘性の多糖です。粘膜付着性があり、眼手術で使用されます。カルボキシメチルセルロースナトリウムは、角膜創傷内の上皮細胞の再上皮化を促進します。付着細胞および三次元組織培養モデルの研究に役立ちます。
アプリケーション
カルボキシメチルセルロースナトリウムは、クエン酸タモキシフェン、ソラフェニブ、およびサボリチニブの賦形剤として使用されています。また、ヒト臍静脈内皮スフェロイドの懸濁に用いる無血清培地(SFM)の成分として使用されています。
付着細胞および三次元組織培養モデルの研究に役立ちます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9481-2.5KG:
C9481-500G:
C9481-VAR:
C9481-1KG:
C9481-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Recent advances in modified cellulose for tissue culture applications
Courtenay J, et al.
Molecules (Basel), 23(3), 654-654 (2018)
Carboxymethylcellulose binds to human corneal epithelial cells and is a modulator of corneal epithelial wound healing
Garrett Q, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 48(4), 1559-1567 (2007)
Vascular CXCR4 expression promotes vessel sprouting and sensitivity to sorafenib treatment in hepatocellular carcinoma
Xu J, et al.
Clinical Cancer Research, 23(15), 4482-4492 (2017)
Anti-estrogen resistance in human breast tumors is driven by JAG1-NOTCH4-dependent cancer stem cell activity
Simoes BM, et al.
Testing, 12(12), 1968-1977 (2015)
The MET inhibitor AZD6094 (Savolitinib, HMPL-504) induces regression in papillary renal cell carcinoma patient-derived xenograft models
Schuller AG, et al.
Clinical Cancer Research, 21(12), 2811-2819 (2015)