由来生物
wood (pulp)
品質水準
フォーム
powder
色
light yellow
有効pH範囲
(20 °C, 10 g/L, 68 °F neutral)
粘度
1500-3000 cP, 1 % in H2O(25 °C)(lit.)
mp
> 300.05 °C ((> 572.09 °F ))
溶解性
H2O: 10 mg/mL
微量陽イオン
Na: 6.5-9.5%
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI Key
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、高粘度カルボキシメチルセルロース(CMC)です。25oCの1%水溶液の粘度は1,500~3,000センチポアズ(cps)です。粘度は濃度と温度の両方に依存します。粘度は、温度が上昇するにつれて減少します。粘度は、濃度が増加するにつれて増加します。低粘度、中粘度および高粘度CMCは、すべて懸濁剤として使用されます。低粘度CMCは、通常「薄い」水性溶液で使用されます。 中粘度CMCは、シロップのような外観の溶液を作るのに使用されます。 高粘度CMCは、クリームやローションに似た混合物を作るのに使用されます。
アプリケーション
さまざまな粘度のものが入手できる可溶性カルボキシメチルセルロース(CM-セルロース; CMC)は、エマルジョン安定化用粘度調整剤(増粘剤)として、および油やその他の炭素構造(ナノチューブなど)の化学分散剤として使用されます。CMCは、バイオフィルムなどのバイオ構造、エマルジョンおよびドラッグ・デリバリーのためのナノ粒子の開発に使用されます。 高粘度カルボキシメチルセルロースは、クリームやローションの粘稠性を溶液に持たせるために使用できます。
調製ノート
この製品は水に溶解します(10 mg/ml)。カルボキシメチルセルロースを溶解する上で重要なことは、固体を注意深く水に加えて十分に分散させる(十分に濡れさせる)ことです。固体を分けて加える必要があるかもしれません。 乾燥した固体に水を加えると、溶解するのが極めて困難な固体の「だま」が作られるため、固体を水に加えなければなりません。穏やかに撹拌するかまたは断続的に振とうします。マグネチック・スターラーで絶えず撹拌してはなりません。高温にする必要はありません。高温にすると、実質的に可溶化プロセスが遅れることがあります。混合装置(渦を引き起こすインペラータイプの撹拌機など)は粉体を液体に引き込みますが、いくらか剪断されることがあります。この高粘度CMCは一般に20 mg/ml未満の濃度で使用されますが、水に50 mg/mlまで可溶であることに注意してください。50 mg/mlの溶液を調製するには加熱する必要があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C5013-500G:
C5013-VAR:
C5013-2.5KG:
C5013-1KG:
C5013-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Neurotoxicology, 74, 139-148 (2019-06-30)
Bisphenol A (BPA) is a well-characterized endocrine disrupting chemical (EDC) used in plastics, epoxy resins and other products. Neurodevelopmental effects of BPA exposure are a major concern with multiple rodent and human studies showing that early life BPA exposure may
Hormones and behavior, 80, 139-148 (2015-10-06)
Bisphenol A (BPA) is a ubiquitous industrial chemical used in the production of a wide variety of items. Previous studies suggest BPA exposure may result in neuro-disruptive effects; however, data are inconsistent across animal and human studies. As part of
Vaccines, 9(1) (2021-01-17)
The bovine respiratory disease complex (BRDC) remains a major problem for both beef and dairy cattle industries worldwide. BRDC frequently involves an initial viral respiratory infection resulting in immunosuppression, which creates a favorable condition for fatal secondary bacterial infection. Current
Virology journal, 12, 140-140 (2015-09-13)
Infection by any one of 15 high risk human papillomavirus (hrHPV) types causes most invasive cervical cancers. Their oncogenic genome is encapsidated by L1 (major) and L2 (minor) coat proteins. Current HPV prophylactic vaccines are composed of L1 virus-like particles
Neurotoxicology, 65, 207-220 (2017-11-04)
Bisphenol A (BPA) is a widely recognized endocrine disruptor prevalent in many household items. Because experimental and epidemiological data suggest links between prenatal BPA exposure and altered affective behaviors in children, even at levels below the current US FDA No