Merck
419338
Sigma-Aldrich
ナトリウムカルボキシメチルセルロース
average Mw ~700,000
別名:
カルボキシメチルセルロース ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
自己発火温度
698 °F
分子量
average Mw ~700,000
標識化の程度
0.9 carboxymethyl groups per anhydroglucose unit
mp
270 °C (dec.)
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI Key
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルボキシメチルセルロースナトリウム(CMC)は、澄明なコロイド溶液を生成するセルロースのカルボキシメチルエーテルの水分散性ナトリウム塩です。高湿度で水分の50%以上を吸収できる吸湿性材料です。また、洗剤、食品および繊維産業で使用できる天然ポリマー誘導体でもあります。
アプリケーション
CMCは、色素増感太陽電池(DSSC)の製造用のグラフェンナノプレートレットに基づくインクの調製におけるバインダーとして使用できます。また、バイオセンサーアプリケーション用の電極を形成するためのチロシナーゼに基づくインクの開発における粘度増強剤としても使用できます。CMCは、微生物燃料電池用のさまざまなカソードとアノードの支持材として使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
419338-1KG:
419338-100G:
419338-BULK:
419338-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amélie Béduer et al.
Advanced healthcare materials, 4(2), 301-312 (2014-09-03)
Millimeter to centimeter-sized injectable neural scaffolds based on macroporous cryogels are presented. The polymer-scaffolds are made from alginate and carboxymethyl-cellulose by a novel simple one-pot cryosynthesis. They allow surgical sterility by means of autoclaving, and present native laminin as an
Printed and flexible biosensor for antioxidants using interdigitated ink-jetted electrodes and gravure-deposited active layer
Pavinatto FJ, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 67(3), 553-559 (2015)
Development of Graphene Nano-Platelet Ink for High Voltage Flexible Dye Sensitized Solar Cells with Cobalt Complex Electrolytes
Baker JA, et al.
Advanced Engineering Materials, 19(3), 1600652-1600652 (2017)
Handbook of pharmaceutical granulation technology (2016)
Platinum-free, graphene based anodes and air cathodes for single chamber microbial fuel cells
Call TP, et al.
Journal of Material Chemistry A, 5(45), 23872-23886 (2017)