由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥93% (HPLC)
形状
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly brown
SMILES記法
[Na].Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na.H/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19;;/h2-7,17H,1H3,(H,18,19);;
InChI Key
CHGIZYUDGOIAFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- アルブミンの熱誘導変性の阻害
- 電気生理学的研究のための超融合溶液の調製における薬物
- ギャップ結合の阻害
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M4531-5G:
M4531-VAR:
M4531-25G:
M4531-BULK:
M4531-1G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research