Merck
PHR1338
Supelco
トリクロサン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
Irgasan, 5-クロロ-2-(2,4-ジクロロフェノキシ)フェノール, トリクロサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7Cl3O2
CAS番号:
分子量:
289.54
Beilstein:
2057142
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1682206
APIファミリー
triclosan
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
InChI Key
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
認定医薬品二次標準物質は、品質管理を目的とする医薬品研究室および製造業者に、薬局方一次標準物質よりも使いやすくコスト効率の良い代替基準をもたらします。
トリクロサンは、消毒石鹸、歯磨き粉、織物およびプラスチックなどのパーソナルケア製品に使用される、非イオン性の広域スペクトル抗菌および抗真菌剤です。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
トリクロサンは、さまざまなクロマトグラフィー法により廃水サンプルおよび食料品中の分析対象物を測定するための医薬品標準物質として使用される場合があります。
動物由来食品を汚染する可能性のあるヒト病原菌であるYersiniaに対するcefsulodin-irgasan-novobiocin選択培地の成分。
生物化学的/生理学的作用
細菌やPlasmodiumにおけるII型脂肪酸シンターゼ(FAS-II)のエノイル-ACP(アシル担体タンパク質)レダクターゼ成分の阻害薬です。 また、哺乳類脂肪酸シンターゼ(FASN)を阻害し、抗発がん作用を有する可能性があります。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025 に基づいて製造および認証されています。この CRM の使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
本物質の分析試験証明書の例を参照する場合は、下の欄にLRAA9502を入力してください。この証明書は一例であり、入手されたロットのものではない可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
PHR1338-1G-PW:
PHR1338-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of triclosan in foodstuffs
Sanches-Silva A, et al.
Journal of Separation Science, 28(1), 65-72 (2005)
Triclosan: applications and safety
Bhargava HN and Leonard PA
American Journal of Infection Control, 24(3), 209-218 (1996)
Markus K Diener et al.
Lancet (London, England), 384(9938), 142-152 (2014-04-11)
Postoperative surgical site infections are one of the most frequent complications after open abdominal surgery, and triclosan-coated sutures were developed to reduce their occurrence. The aim of the PROUD trial was to obtain reliable data for the effectiveness of triclosan-coated
Siamak P Yazdankhah et al.
Microbial drug resistance (Larchmont, N.Y.), 12(2), 83-90 (2006-08-23)
Triclosan is a widely used biocide that is considered as an effective antimicrobial agent against different microorganisms. It is included in many contemporary consumer and personal health-care products, like oral and dermal products, but also in household items, including plastics
R M Davies et al.
Journal of clinical periodontology, 31(12), 1029-1033 (2004-11-25)
To compare the effectiveness of triclosan/copolymer and fluoride dentifrices in improving plaque control and gingival health. We searched the Cochrane Controlled Trials Register, MEDLINE (1986 to March 2003) and EMBASE (1986 to March 2003). Personal files and the reference lists