Merck
239658
Supelco
ビスフェノールA
≥99%
別名:
2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン, 4,4′-イソプロピリデンジフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(C6H4OH)2
CAS番号:
分子量:
228.29
Beilstein:
1107700
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
solid
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
158-159 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
InChI Key
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビスフェノールA(BPA)は、ジフェニルメタン誘導体で、ポリカーボネートプラスチック、エポキシ樹脂、およびその他各種プラスチックベースの消費製品の製造に一般に使用されます。また、強い内分泌かく乱作用を示すことが知られています。
アプリケーション
この分析標準品は、以下にも使用できます。
  • 結晶性の共有結合性有機構造体(COF)ベースの修飾したガラス状炭素電極(GCE)センサーを用いた、ミネラルウォーターボトル、ポリカーボネートボトルおよび哺乳瓶の3種類のプラスチック製品試料中のビスフェノールAおよびビスフェノールSの定量分析。
  • 超音波アシスト抽出後、液体クロマトグラフィー-質量分析(LC-MS)による、感熱紙レシート112試料中のビスフェノールA、SおよびFの同時測定。
  • 固相抽出(SPE)した30の母乳試料中のビスフェノールA(BPA)、および18種類のBPA関連化合物を測定するガスクロマトグラフィー - タンデム質量分析(GC-MS/MS)法の開発およびバリデーション。
  • サイクリックボルタンメトリー(CV)による河川水および感熱紙試料中のビスフェノールA&Sを測定する、多層カーボンナノチューブ(MWCNT)修飾ガラス状炭素電極(GCE)に基づく、電気化学センサーの構築。
  • 小型QuEChERS抽出およびガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)に基づく、新規の方法を用いた尿試料中のビスフェノールAの定量。
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いた、ガラスまたはパスツールピペットからの母体体液中のビスフェノールA含量の調査。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
440.6 °F - closed cup
引火点(℃)
227 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239658-VAR:
239658-50G:
239658-BULK:
239658-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sanjay Basak et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 82, 72-79 (2018-10-24)
Humans are exposed to Bisphenol A (BPA) from the consumer products and plastic substances. However, impacts of low levels of BPA exposure on placental developmental processes such as first trimester trophoblast cell growth, angiogenesis and epigenetic modifications are not well
Maternal bisphenol-A levels at delivery: a looming problem?
Padmanabhan V, et al.
Journal of Perinatology : Official Journal of the California Perinatal Association, 28, 258-258 (2008)
R E FitzGerald et al.
Toxicology letters, 230(2), 368-374 (2014-05-17)
Bisphenol A (BPA) is one of the most widely used and extensively studied chemicals. Numerous studies have reported in vitro effects or animal adverse findings at BPA doses lower than the no observed adverse effect levels (NOAELs) established in regulatory
Albert A Koelmans et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 187, 49-54 (2014-01-21)
It is often assumed that ingestion of microplastics by aquatic species leads to increased exposure to plastic additives. However, experimental data or model based evidence is lacking. Here we assess the potential of leaching of nonylphenol (NP) and bisphenol A
Germaine M Buck Louis et al.
Fertility and sterility, 100(1), 162-169 (2013-04-13)
To explore the relation between bisphenol A and 14 phthalate metabolites and endometriosis. Matched cohort design. Fourteen clinical centers. The operative cohort comprised 495 women undergoing laparoscopy/laparotomy, whereas the population cohort comprised 131 women matched on age and residence. None.
プロトコル
A comprehensive sample preparation and analytical procedure was developed by Supelco for determining BPA in drinking water.
飲料水中のBPAの測定のために、包括的なサンプル調製および分析手順をSupelco®が開発しました。