Merck
51453
Supelco
ビスフェノールF
analytical standard
別名:
ビス(4-ヒドロキシフェニル)メタン, 4,4′-メチレンジフェノール, ビスフェノールF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(C6H4OH)2
CAS番号:
分子量:
200.23
Beilstein:
2049425
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
162-164 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8,14-15H,9H2
InChI Key
PXKLMJQFEQBVLD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
内分泌かく乱化合物であるビスフェノールF(BPF)は、消費者製品の製造においてBPAの代替品として広く使用されているビスフェノール類似体です。また、BPFは、缶内のラッカーコーティング、食品包装、シーラント、歯科用コンポジットなど、さまざまな産業用途でも使用されています。
アプリケーション
ビスフェノールFは、クロマトグラフィー法を用いて、尿サンプル、環境水サンプル中の分析対象物を定量するための分析用標準物質として使用される場合があります。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
51453-BULK:
51453-VAR:
51453-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Determination of bisphenol A, bisphenol F and their diglycidyl ethers in environmental water by solid phase extraction using magnetic multiwalled carbon nanotubes followed by GC-MS/MS
Jiao Y, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 4(1), 291-298 (2012)
Laura Marroqui et al.
Chemosphere, 265, 129051-129051 (2020-12-01)
Bisphenol-S (BPS) and Bisphenol-F (BPF) are current Bisphenol-A (BPA) substitutes. Here we used pancreatic β-cells from wild type (WT) and estrogen receptor β (ERβ) knockout (BERKO) mice to investigate the effects of BPS and BPF on insulin secretion, and the
Automated on-line column-switching high-performance liquid chromatography isotope dilution tandem mass spectrometry method for the quantification of bisphenol A, bisphenol F, bisphenol S, and 11 other phenols in urine
Zhou X, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 944, 152-156 (2014)
Lingling Wang et al.
Talanta, 142, 97-103 (2015-05-25)
A simple, rapid, sensitive and effective method for the simultaneous determination of four endocrine disrupting compounds (EDCs) (bisphenol A (BPA), bisphenol F (BPF), bisphenol AF (BPAF) and bisphenol AP (BPAP)) in environment water samples based on solid-phase microextraction (SPME) coupled