C2389
セルレニン
from Cephalosporium caerulens, ≥98% (HPLC), powder, de novo phospholipid synthesis inhibitor
別名:
Helicocerin, (2R,3S,E,E)-2,3-エポキシ-4-オキソ-7,10-ドデカジエンアミド
About This Item
おすすめの製品
製品名
セルレニン, ≥98% (HPLC), from Cephalosporium caerulens
由来生物
Cephalosporium caerulens
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
mp
93 °C
溶解性
acetone: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
C/C=C/C/C=C/CCC([C@@H]1[C@H](C(N)=O)O1)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-11(15)13-12(16-13)10(2)14/h3-4,6-7,12-13H,5,8-9H2,1-2H3/b4-3+,7-6+/t12-,13+/m0/s1
InChI Key
PTNNGEBMCNMENY-JIVMHGEESA-N
遺伝子情報
human ... FASN(2194)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- アルドステロンに誘発されるtrained immunity(自然免疫記憶)に対するその効果を調べるための脂肪酸合成酵素阻害剤として
- 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV2)の複製に対するその効果を調べるための脂肪酸合成酵素遮断薬として
- セルレニン体制酵母菌株の単離のための酵母抽出物–ペプトン–デキストロース/グリセロール(YPD/G)寒天プレートのサプリメントとして
適用法令
Jan Code
C2389-5MG:
C2389-VAR:
C2389-10MG:
C2389-10MG-PW:
C2389-50MG:
C2389-5MG-PW:
C2389-1MG:
C2389-50MG-PW:
C2389-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research