アッセイ
97%
光学活性
[α]22/D +170.0°, c = 1 in chloroform
mp
292-295 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21-,22-,23+,26+,27-,28-,29+,30+/m0/s1
InChI Key
MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
遺伝子情報
human ... HSD11B1(3290) , HSD11B2(3291)
rat ... Hsd11b1(25116) , Hsd11b2(25117)
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G10105-500G:
G10105-VAR:
G10105-BULK:
G10105-10G:
G10105-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック