Merck
S0532
Sigma-Aldrich
ストリキニーネ
別名:
(−)-ストリキニーネ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22N2O2
CAS番号:
分子量:
334.41
Beilstein:
52979
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.54
品質水準
mp
284-286 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble, clear to hazy
SMILES記法
[H][C@@]12CC(=O)N3c4ccccc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C21H22N2O2/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2/t13-,16-,17-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI Key
QMGVPVSNSZLJIA-FVWCLLPLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ストリキニーネは、N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)受容体とは関係がないグリシン受容体アンタゴニストです。これはStrychnos nux vomica(マチン)の種子から抽出されたアルカロイドです。
ストリキニーネは無色、無臭で、苦味がある粉末です。皮膚、消化管および気道に吸収されます。ストリキニーネが分解すると、窒素および炭素の酸化物が発生します。
アプリケーション
Aplysia(アメフラシ)神経内分泌細胞の新規ニコチン受容体を特徴づけるアンタゴニストプロファイリングにストリキニーネが使用されています。
ストリキニーネは、海馬CA1の錐体ニューロンおよび吻側延髄腹内側部(RVM)ニューロンのグリシン受容体に対するアンタゴニストとして使用されています。また、方向選択性(DS)網膜細胞中のグリシン受容体に対するタイプCアンタゴニストとしても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ストリキニーネは殺鼠剤およびグリシン受容体アンタゴニストとして使用され、Renshaw細胞-運動ニューロンシナプスを阻害します。ストリキニーネはグリシン受容体のαサブユニットN末端領域と結合します。グリシン受容体アゴニストであるイベルメクチンの存在下では、ストリキニーネの作用は中和されます。また、ストリキニーネは白血球の運動性を阻害します。
低用量で循環器の問題、胃腸障害および眼疾患にストリキニーネが使用されています。
けいれん薬です。グリシンレセプタ-のアンタゴニストですが、NMDAレセプタ-には結合しません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S0532-10G:4548173209753
S0532-100G:4548173209746
S0532-5G:4548173209777
S0532-25G:4548173209760
S0532-VAR:
S0532-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Glycine-gated chloride channels in neutrophils attenuate calcium influx and superoxide production
WHEELER M, et al.
Faseb Journal, 14(3), 476-484 (2000)
Pharmacological Dissection of Intrinsic Optical Signal Reveals a Functional Coupling between Synaptic Activity and Astrocytic Volume Transient
Woo J, et al.
Experimental Neurobiology, 28(1), 30-42 (2019)
In vivo protection against strychnine toxicity in mice by the glycine receptor agonist ivermectin
Maher A, et al.
BioMed Research International (2014)
A brainstem-spinal cord inhibitory circuit for mechanical pain modulation by GABA and enkephalins
Franccois A, et al.
Neuron, 93(4), 822-839 (2017)
Spatiotemporally asymmetric excitation supports mammalian retinal motion sensitivity
Matsumoto A, et al.
Current Biology, 29(19) (2019)