Merck
434965
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシエチルセルロース
average Mv ~90,000
別名:
Cellulose hydroxyethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
自己発火温度
725 °F
分子量
average Mv ~90,000
標識化の程度
2.5 mol per mol cellulose (M.S.)
粘度
100-180 cP(lit.)
密度
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ヒドロキシエチルセルロース(HEC)は、主に増粘剤や接着剤として使用される水溶性バイオポリマーです。保水性があり、保護カバー用の良好なフィルム形成能力を有しています。
非イオン性水溶性ポリマ-です。水溶液は擬似塑性流体です。凝集することなく素早く分散します。
アプリケーション
増粘材、保護コロイド、結合剤、安定剤、懸濁化剤です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
434965-1KG:
434965-VAR:
434965-250G:
434965-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemical modification of cellulose extracted from sugarcane bagasse: Preparation of hydroxyethyl cellulose
Abdel-Halim ES
Arabian Journal of Chemistry, 7(3), 362-371 (2014)
Distribution of substituents in O-(2-hydroxyethyl) cellulose
Lindberg B, et al.
Carbohydrate Research, 170(2), 207-214 (1987)
Ahmed M Eissa et al.
Carbohydrate polymers, 90(2), 859-869 (2012-07-31)
This article describes a versatile method for the modification of 2-hydroxyethyl cellulose (HEC) involving azide-alkyne cycloaddition reaction to impart neutral (ester) and ionic (carboxylic acid and 1(ry) amine) functionalities. The synthetic approach involved, first the introduction of the azide functionality
H Braunwarth et al.
Der Urologe. Ausg. A, 51(3), 403-408 (2012-02-22)
There are special requirements for draining a pouch, e.g. length, flexibility and ability to drain highly viscous urine. We checked in vitro the flow time of pure and synthetic urine thickened with hydroxyethylcellulose (0.125% and 0.250%, HEC) on selected catheters.
Shao-Ching Hung et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(44), 11149-11156 (2012-10-23)
Cationic hydroxyethyl cellulose (cHEC) was supplemented in a high-fat diet to determine if this new soluble fiber had an effect on hypercholesterolemia and dyslipidemia associated with cardiovascular disease using Golden Syrian hamster as an animal model. Supplementation of 3-5% cHEC