アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D -25±6°, neat
光学純度
enantiomeric ratio: ~2:1
屈折率
n20/D 1.479
密度
0.934 g/mL at 20 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)[C@@]1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI Key
WRYLYDPHFGVWKC-JTQLQIEISA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
11584-100G-F:
11584-25G-F:
11584-BULK-F:
11584-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック