アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
(Liquid or Viscous Liquid)
光学純度
enantiomeric ratio: ~2:1
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.479
bp
211-213 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@]1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI Key
WRYLYDPHFGVWKC-SNVBAGLBSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
86477-5ML:
86477-1ML:
86477-BULK:
86477-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis