蒸気密度
5.31 (vs air)
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
n20/D 1.478
bp
229-230 °C (lit.)
密度
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
InChI Key
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48798-5ML:
48798-VAR:
48798-BULK:
48798-1ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック