安全性情報
CRM40755
Supelco
Terpene Mix A
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
アナライト
詳細
    beta-Pinene
    Camphene
    alpha-Pinene
    3-Carene
    alpha-Terpinene
    (R)-(+)-Limonene
    gamma-Terpinene
    L-(-)-Fenchone
    Fenchol
    (1R)-(+)-Camphor
    Isoborneol
    Menthol
    Citronellol
    (+)-Pulegone
    Geranyl acetate
    alpha-Cedrene
    alpha-Humulene
    Nerolidol
    (+)-Cedrol
    (-)-alpha Bisabolol
    すべて表示 (20)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM40755:4548173360782
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn more about how the thermal desorption technique is applied for terpene identification, profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
プロトコル
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Chromatograms
suitable for GC/MS, suitable for solid phase microextraction (SPME)