About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
おすすめの製品
由来生物
oranges
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
orange
関連するカテゴリー
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
128.1 °F - closed cup
引火点(℃)
53.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W522708-20KG-K:
W522708-1KG-K:
W522708-1KG:
W522708-BULK:
W522708-BULK-K:
W522708-8KG:
W522708-VAR-K:
W522708-SAMPLE:
W522708-8KG-K:
W522708-SAMPLE-K:
W522708-20KG:
W522708-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)