456055
カンフェン
95%
別名:
(±)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-Dimethyl-3-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-ジメチル-3-メチレンノルボルナン, 2-Methylene-3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane, DL-Camphene
アプリケーション
- シリカ担持リンタングステン酸触媒でのC2-C6脂肪酸の液相エステル化によるイソボルニルカルボキシレート。
- 開始剤として過酸化ジラウロイルの存在下で、N-ヒドロキシフタルイミドおよび亜リン酸トリエチルとの分子間抗マルコフニコフヒドロアミノ化反応を介した、ヒロドアミノ化カンフェン。
- 酸化剤としてH2O2、およびルイス塩基付加物としてピラゾールの存在下で、メチルトリオキソレニウム触媒によるエポキシ化を介したカンフェン酸化物。
- カチオン交換樹脂触媒でのアルコキシル化によるアルコールを使用したイソボルニルアルキルエーテル。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
26 °C - DIN 51755 Part 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
456055-100G:
456055-BULK:
456055-VAR:
456055-1KG:
456055-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis