安全性情報
8.20254
Sigma-Aldrich
(+)-Camphene
for synthesis
別名:
(+)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
201-234-8
NACRES:
NA.22
フォーム:
crystals
アッセイ:
≥90.0% (GC)
蒸気圧
3.99 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥90.0% (GC)
フォーム
crystals
自己発火温度
265 °C
有効性
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5 (22 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
158-159 °C/1013 hPa
mp
42-45 °C
転移温度
flash point 26 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C21CC(CC2)C(=C)C1(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChI Key
CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Assay (GC, Tricyclene): ≤ 10.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
26 °C - DIN 51755 Part 1
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体