Merck
151572
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェニルアセトニトリル
98%
別名:
4-ニトロベンジルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
162.15
Beilstein:
388442
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
mp
113-115 °C (lit.)
官能基
nitrile
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5H2
InChI Key
PXNJGLAVKOXITN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-ニトロフェニルアセトニトリルはシアノスチルベンの調製に使用されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
151572-100G:4548173106229
151572-VAR:
151572-BULK:
151572-25G:4548173106236
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
445. The kinetics of some fast reactions of 4-nitrobenzyl cyanide in solution at ?77?.
Caldin EF and Harbron E.
Journal of the Chemical Society, 2314-2319 (1962)