Merck
251976
Sigma-Aldrich
2,4-ジクロロ-1-ナフトール
95%
別名:
2,4-Dichloro-α-naphthol, 2,4-Dichloro-1-naphthalenol, 2,4-Dichloronaphthol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C10H5OH
CAS番号:
分子量:
213.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
7.3 (vs air)
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
104-107 °C (lit.)
溶解性
pyridine: soluble 5%, clear, colorless to dark yellow
官能基
chloro
SMILES記法
Oc1c(Cl)cc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6Cl2O/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,13H
InChI Key
HVLJEMXDXOTWLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,4-Dichloro-1-naphthol has been used in:
  • spectrophotometric determination of arginine with previous modifications of the Sakaguchi reaction
  • guanidinoacetate and guanidinosuccinate assay of urine, an indicator of kidney dysfunction
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
251976-BULK:
251976-100G:
251976-VAR:
251976-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Urinary guanidinoacetate-guanidinosuccinate ratio: an indicator of kidney dysfunction.
M Sasaki et al.
Clinical chemistry, 19(3), 315-321 (1973-03-01)
Modification of the Sakaguchi reaction: spectrophotometric determination of arginine in proteins without previous hydrolysis.
Messineo L.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 117(3), 534-540 (1966)