Merck
PHL80063
カンフェン
phyproof® Reference Substance
別名:
Camphene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
bp
159-160 °C (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChI Key
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cinnamomum curcuma eucalyptus mentha salvia thymus valeriana zingiber
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
26 °C - DIN 51755 Part 1
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHL80063-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)