Merck
383074
Sigma-Aldrich
硝酸ビスマス(III) 五水和物
ACS reagent, ≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Bi(NO3)3 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
485.07
EC Number:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
≥98.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98.0%
フォーム
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
反応適合性
reagent type: catalyst
core: bismuth
不純物
≤0.005% insolubles
bp
75-80 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ag: ≤0.001%
As: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.002%
SMILES記法
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
InChI Key
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硝酸ビスマス(III)五水和物は、無毒かつ安価で使いやすく空気に反応しない試薬で、さまざまなアプリケーションの有機合成において広く使用されています。
アプリケーション
硝酸ビスマス(III)五水和物は以下のプロセスで用いられる可能性があります:
  • チオアミドやチオ尿素のオキソ誘導体への変換。
  • マイクロ波と無溶媒の条件下での芳香族アルデヒドのカルボン酸への変換。
  • 無溶媒の条件下でペピマン縮合によるクマリンの合成。
  • 高純度のランタン修飾ビスマスフェライト(BFO)セラミックスの合成における前駆体として。
  • マイクロ波照射下でのメチルニトロアミノ -2,4,6-トリニトロベンゼンの合成におけるニトロ化剤として。
  • 4-アミノ-5-ピリミジンカルボニトリルおよびピリミジノン誘導体の調製における触媒として。
  • 無保護糖のフィッシャーグリコシル化によるグリコシドの合成。
  • 酸化ビスマス(Bi2O3)ナノ粒子の合成。
  • 4-置換ハンチュ1,4-ジヒドロピリジンの酸化。
  • スルフィドからする保岸戸への選択的酸化。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
Jan Code
383074-BULK:
383074-100G:
383074-500G:
383074-5G:
383074-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bismuth (III) nitrate pentahydrate: a convenient and selective reagent for conversion of thiocarbonyls to their carbonyl compounds.
Mohammadpoor-Baltork I, et al.
Tetrahedron Letters, 44(3), 591-594 (2003)
Rapid three-component synthesis of pyrimidine and pyrimidinone derivatives in the presence of Bi(NO3)3?5H2O as a mild and highly efficient catalyst.
Zahedifar M and Sheibani H.
Research on Chemical Intermediates, 41(1), 105-111 (2015)
Bismuth (III) nitrate pentahydrate: a stoichiometric reagent for microwave induced mild and highly efficient aerial oxidation of aromatic aldehydes under solvent-free conditions.
Mukhopadhyay C and Datta A.
Catalysis Communications, 9(15), 2588-2592 (2008)
Preparation of lead-free nanoglass frit powder for crystalline silicon solar cells.
Che Q, et al.
Applied Energy, 112, 657-662 (2013)
Bismuth Nitrate Pentahydrate: A Convenient Reagent for the Oxidation of Hantzsch 1,4-Dihydropyridines.
Mashraqui SH and Karnik MA.
Synthesis, 1998(5), 713-714 (1998)