Merck
205559
Sigma-Aldrich
メタバナジン酸アンモニウム
99%
別名:
アンモニウムバナデート(V)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4VO3
CAS番号:
分子量:
116.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38180409
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ:
99%
フォーム:
powder, crystals or granules
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder, crystals or granules
pH
7 (20 °C, 5.1 g/L)
密度
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
メタバナジン酸アンモニウムは、以下の研究に使用されます:
  • 様々な2-置換型アリールベンズイミダゾール誘導体の調製。
  • ジオキシドバナジウム(V)複合体の合成。
  • バナジア修飾チタニア(V2O5/TiO2)光触媒の調製。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205559-50G:
205559-250G:4548173310817
205559-BULK:
205559-VAR:
205559-1KG:4548173310824
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Philani Vusumuzi Hlophe et al.
Scientific reports, 9(1), 10044-10044 (2019-07-13)
The development of heterojunctions is the current focus of the scientific community as these materials are visible light active and the staggered positioning of their band edges combats electron-hole recombination which is the downside of most photocatalysts. In this work
Ammonium metavanadate: an effective catalyst for synthesis of α-hydroxyphosphonates.
Sonar SS, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2, 138-148 (2009)
Microwave-assisted one-pot synthesis of octahydroquinazolinone derivatives using ammonium metavanadate under solvent-free condition.
Niralwad KS, et al.
Tetrahedron Letters, 51(28), 3616-3618 (2010)
Ammonium Metavanadate as an Efficient Catalyst for the Synthesis of 2,4,5-Triaryl-1H-imidazoles.
Niralwad KS, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 48(3), 742-745 (2011)
Ammonium Metavanadate an Efficient Catalyst for Erlenmeyer Synthesis.
Madje B, et al.
Journal of the Indian Chemical Society, 89(9), 1295-1299 (2012)