Merck
1.01226
Supelco
Ammonium monovanadate
GR for analysis Reag. Ph Eur
別名:
Ammonium monovanadate, Ammonium metavanadate, Ammonium vanadate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H4NO3V
CAS番号:
分子量:
116.98
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
232-261-3
NACRES:
NB.21
認証
reag. Ph. Eur.
品質水準
フォーム
solid
有効性
169 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 (20 °C, 5.1 g/L in H2O)
mp
200 °C (decomposition)
溶解性
5.1 g/L
密度
2.3 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1000 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
  • Femtosecond laser self-assembly for silver vanadium oxide flower structures.: This study explores the use of femtosecond laser techniques for structuring silver vanadium oxide into flower-like formations, potentially useful for enhancing the material′s applicability in various optical applications (Sun et al., 2019).
アナリシスノート
Assay (redox titration): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
Corresponds to Ph Eur
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3