安全性情報
69888
Supelco
モリブデン酸試薬 溶液
for photometric phosphate determination acc. to DIN 38405-D11-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NA.21
形状
liquid
品質水準
品質
for photometric phosphate determination acc. to DIN 38405-D11-1
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
構成
溶液には七モリブデン酸六アンモニウム((NH4)6Mo7O24.4H2O)、硫酸(H2SO4)、酒石酸アンチモンカリウム(K(SbO)C4H4O6.0.5H2O)、水が含まれています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69888-BULK:
69888-100ML:4548173301792
69888-500ML:4548173301808
69888-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hwan D Kim et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(26), 21639-21650 (2017-06-14)
Chondroitin sulfate (CS) is the major component of glycosaminoglycan in connective tissue. In this study, we fabricated methacrylated PEGDA/CS-based hydrogels with varying CS concentration (0, 1, 5, and 10%) and investigated them as biomineralizing three-dimensional scaffolds for charged ion binding