Merck
61827
Supelco
2,6-ビス{[ビス(2-ピリジルメチル)アミノ]メチル}-4-メチルフェノール
for spectrophotometric determination of phosphate, ≥97.0% (HPLC)
別名:
H-bpmp
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H34N6O
CAS番号:
分子量:
530.66
Beilstein:
5321807
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for spectrophotometric determination of phosphate
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
solid
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES記法
Cc1cc(CN(Cc2ccccn2)Cc3ccccn3)c(O)c(CN(Cc4ccccn4)Cc5ccccn5)c1
InChI
1S/C33H34N6O/c1-26-18-27(20-38(22-29-10-2-6-14-34-29)23-30-11-3-7-15-35-30)33(40)28(19-26)21-39(24-31-12-4-8-16-36-31)25-32-13-5-9-17-37-32/h2-19,40H,20-25H2,1H3
InChI Key
SAJIFZPINIDYBV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
pH 7.0 のあらゆる水溶性サンプル中でリン酸を定量測定するための高度に選択的な比色色素。 指示薬系は、H-bpmp、過塩素酸亜鉛、ピロカテコールバイオレットを水中で 1:2:1 のモル比で混合するだけで調製できます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61827-1G:
61827-250MG:
61827-BULK:
61827-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and Properties of binuclear Cobalt (II) Oxygen Adduct with 2, 6-bis [bis (2-pyridylmethyl) aminomethyl]-4-methylphenol.
Suzuki, Masatatsu, Hajime Kanatomi, and Ichiro Murase.
Chemistry Letters (Jpn), 10 (12), 1745-1748 (1981)
Naked-eye detection of phosphate ions in water at physiological pH: a remarkably selective and easy-to-assemble colorimetric phosphate-sensing probe.
Min Su Han et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(20), 3809-3811 (2002-10-19)