Merck
398128
Sigma-Aldrich
メタバナジン酸アンモニウム
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
アンモニウムバナデート(V)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4VO3
CAS番号:
分子量:
116.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38180409
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: vanadium
pH
7 (20 °C, 5.1 g/L)
溶解性
NH4OH: passes test
密度
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
carbonate (CO32-): passes test
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
SMILES記法
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタバナジン酸アンモニウムは水溶性有機酸です。安価で穏やかかつ効率的な触媒です。メスの生殖を変化させる能力がスイス系アルビノマウスで研究されています。
アプリケーション
メタバナジン酸アンモニウムは以下の合成における基質として使用される可能性があります:
  • バナジン酸銀(AgVO3)ナノロッド
  • バナジン酸マンガンナノベルト
  • 酸化バナジウム水和物の半マイクロスフェア
以下の合成において触媒として使用される可能性があります:
  • アザラクトン誘導体
  • 2,4,5-トリアリール-1H-イミダゾール
  • オクタヒドロキナゾリノン誘導体
  • α-ヒドロキシホスホン酸
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
398128-VAR:
398128-50G:4548173311128
398128-BULK:
2530018:
398128-250G:4548173311111
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
AgVO3 nanorods: Synthesis, characterization and visible light photocatalytic activity.
Solid State Sciences, 39, 34-39 (2015)
Synthesis of manganese vanadate nanobelts and their visible light photocatalytic activity for methylene blue.
Pei LZ, et al.
Journal of Experimental Nanoscience, 1-18 (2015)
Ammonium metavanadate: an effective catalyst for synthesis of α-hydroxyphosphonates.
Sonar SS, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2, 138-148 (2009)
Microwave-assisted one-pot synthesis of octahydroquinazolinone derivatives using ammonium metavanadate under solvent-free condition.
Niralwad KS, et al.
Tetrahedron Letters, 51(28), 3616-3618 (2010)
Stable anode performance of vanadium oxide hydrate semi-microspheres and their graphene based composite microspheres in sodium-ion batteries.
Fei H, et al.
Dalton Transactions, 44(1), 146-150 (2015)