詳細
メタバナジン酸ナトリウム(SMV)は、200 ppmで良好な抑制効率(98%)を有する腐食防止剤として使用できるバナジウム塩です。炭素鋼の保護に使用できます。
アプリケーション
- 異なる周波数における、酸化コバルトを添加したメタバナジン酸ナトリウムの電気的特性の研究:この研究では、コバルト酸化物添加メタバナジン酸ナトリウムの電気的特性を調査し、電気絶縁用途におけるその重要性を強調しています(Saleh & Deeb, 2022)。
- メタバナジン酸ナトリウムで調製した酸化バナジウム(V2O5)ナノ粒子の化学合成:この研究では、メタバナジン酸ナトリウムを使用して酸化バナジウムナノ粒子を合成するシンプルな化学的方法が示されており、ナノテクノロジーや材料科学における潜在的な用途が強調されています(Farahmandjou & Abaeiyan, 2017)。
- メタバナジン酸ナトリウムで促進されたシリカ担持バナジウム部位におけるプロパンの酸化的脱水素反応:プロパンの酸化脱水素反応におけるメタバナジン酸ナトリウムの触媒特性について論じ、その工業化学プロセスにおける潜在的可能性を強調しています(Nadjafi et al., 2020)。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72060-500G:
72060-25G:
72060-VAR:
72060-25KG:
72060-100G:
72060-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-24)
In the present study, additive-free, pH-driven, hydrothermal crystallization was used to obtain shape-tailored monoclinic BiVO4 photocatalysts. The as-prepared BiVO4 products were systematically characterized, uncovering their crystallographic, morphologic and optical properties, while their applicability was verified in the visible light-driven photodegradation
Corrosion inhibition by green inhibitor: sodium metavanadate-spirulina system
Chemical Science Review and Letters, 1(1), 25-29 (2012)
Corrosion inhibition of carbon steel by sodium metavanadate
Journal of Electrochemical Science and Engineering, 2(3), 121-131 (2012)
Biochemistry, 54(42), 6490-6500 (2015-10-08)
Catalysis in protein tyrosine phosphatases (PTPs) involves movement of a protein loop called the WPD loop that brings a conserved aspartic acid into the active site to function as a general acid. Mutation of the tryptophan in the WPD loop
Environmental toxicology and pharmacology, 38(1), 98-111 (2014-06-14)
Vanadium exposure has been known to lead to lipid peroxidation, demyelination and oligodendrocytes depletion. We investigated behaviour and glial reactions in juvenile mice after early neonatal exposure to vanadium, and examined the direct effects of vanadium in oligodendrocyte progenitor cultures