アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp
181-184 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[V](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.V/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI Key
JTPOGAMSYINTGF-LNTINUHCSA-K
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
227110-BULK:
227110-250G:
227110-10G:
227110-50G:
227110-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)