Merck
227749
Sigma-Aldrich
ビス(アセチルアセトナト)ジオキソモリブデン(VI)
別名:
MoO2(acac)2, モリブデニルアセチルアセトナート, モリブデン ジオキシジアセチルアセトナート, モリブデンジアセチルアセトナートジオキシド, 二酸化モリブデンビス(アセチルアセトナート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2MoO2
CAS番号:
分子量:
326.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
反応適合性
core: molybdenum
reagent type: catalyst
mp
184 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Mo](=O)(=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Mo.2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;;;/q;;+2;;/p-2/b2*4-3-;;;
InChI Key
SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L
詳細
ビス(アセチルアセトナート)ジオキソモリブデン(VI)は、酸化変換反応の出発物質および触媒として使用されます。
アプリケーション
ビス(アセチルアセトナート)ジオキソモリブデン(VI)は、下記の用途で使用することができます:
  • ジオキソモリブデン(VI)シッフ塩基錯体を合成する際の出発原料として(H2O2を用いたアルコールの酸化における触媒として適用可能)。
  • オレフィンのエポキシ化のための酸化グラフェン担持モリブデン不均一触媒の作成。
  • チオールおよびアルコールのエーテル化およびチオエーテル化反応の触媒として。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227749-VAR:
227749-50G:4548173932712
227749-BULK:
227749-10G:4548173932705
227749-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, structures, electrochemical studies and antioxidant activities of cis-dioxomolybdenum (VI) complexes of the new bisthiocarbohydrazones
Kaya Y, et al.
Journal of Molecular Structure, 1102, 17-126 (2015)
Jie Wang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(51), 11841-11850 (2020-05-28)
Pyrite FeS2 as a high-capacity electrode material for lithium-ion batteries (LIBs) is hindered by its unstable cycling performance owing to the large volume change and irreversible phase segregation from coarsening of Fe. Here, the beneficial microstructure evolution in MoS2 -modified
Dinuclear and polynuclear dioxomolybdenum (VI) Schiff base complexes: synthesis, structural elucidation, spectroscopic characterization, electrochemistry and catalytic property
Ngan NK, et al.
Polyhedron, 33(1), 235-251 (2012)
Wei Wang et al.
ACS nano, 10(11), 10106-10116 (2016-11-05)
Electrode materials based on conversion reactions with lithium ions generally show much higher energy density. One of the main challenges in the design of these electrode materials is to improve initial Coulombic efficiency and alleviate the volume changes during the
Molybdenum (VI)-catalyzed dehydrative construction of CO and CS bonds formation via etherification and thioetherification of alcohols and thiols
Singh RR, et al.
Molecular Catalysis, 492(1), 110954-110954 (2020)