アプリケーション
(クロロメチル)トリメチルシランは、トリフェニルホスフィンの存在下でアルデヒドまたはケトン処理により、末端アルケンを合成します。また、Petersonのメチレン化で一般的に使用される試薬である塩化トリメチルシリルメチルマグネシウムの調製にも使用できます。
包装
25 mL Sure/Seal™ボトルはシングルユースボトルとしてお使いになることをお勧めします。繰り返し穴を開けることにより製品の性能が低下する可能性があります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
205354-VAR:
205354-5ML:
205354-100ML:
205354-BULK:
205354-4X25ML:
205354-25ML:
205354-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methylenation of Perfluoroalkyl Ketones using a Peterson Olefination Approach.
The Journal of Organic Chemistry, 79(3), 1145-1155 (2014)
Synthesis of alkenes from carbonyl compounds and carbanions alpha to silicon. III. Full report and a synthesis of the sex pheromone of gypsy moth.
The Journal of Organic Chemistry, 39(22), 3264-3268 (1974)
Direct synthesis of terminal olefins from ketones. Application of (chloromethyl) trimethylsilane to a Wittig reaction.
The Journal of Organic Chemistry, 44(3), 413-415 (1979)
資料
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.