Merck
92768
Sigma-Aldrich
(トリメチルシリル)メチルアミン
≥98.0% (GC)
別名:
(アミノメチル)トリメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H13NSi
CAS番号:
分子量:
103.24
Beilstein:
1731488
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.416
bp
92-94 °C (lit.)
密度
0.771 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
C[Si](C)(C)CN
InChI
1S/C4H13NSi/c1-6(2,3)4-5/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
YVWPNDBYAAEZBF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
トリメチルシリルジアゾメタンの合成、およびそのイミンの1,3-環化付加反応。ケトンからのアゾメチンイリドの調製
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
92768-25ML:
92768-5ML:
92768-VAR:
92768-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M. Letellier et al.
Synthetic Communications, 18, 1975-1975 (1988)
K. Achiwa et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 3939-3939 (1983)
D. Seyferth et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 44, 279-279 (1972)