Merck
226289
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルトリメチルシリルアミン
97%
別名:
(ジメチルアミノ)トリメチルシラン, N-(トリメチルシリル)ジメチルアミン, TMSDMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiN(CH3)2
CAS番号:
分子量:
117.26
Beilstein:
1731861
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
密度
0.732 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H15NSi/c1-6(2)7(3,4)5/h1-5H3
InChI Key
KAHVZNKZQFSBFW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N,N-ジメチルトリメチルシリルアミンは、以下を調製するための反応物質として使用できます:
  • トリフルオロメチルアセトフェノン-N,N-ジメチルトリメチルシリルアミン付加物。カルボニルおよびイミン基の求核性トリフルオロメチル化のための効率的な試薬として用いられます。
  • (ジメチルアミノ)硫黄トリフルオリド(Me-DAST)。脂肪族アルコールを対応するフッ化物に変換するためのデオキソフッ素化剤として使用されます。
  • アルキルオキシ(またはアリールオキシ)-トリアゾールイルホスフィンおよびデオキシヌクレオシドと反応させることによるヌクレオシドホスホルアミダイト。
また、化学合成時のシリル化剤としても使用できます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
226289-VAR:
226289-BULK:
226289-10G:
226289-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Some studies on nucleophilic trifluoromethylation using the shelf-stable trifluoromethylacetophenone-N, N-dimethyltrimethylsilylamine adduct
Motherwell WB and Storey LJ
Journal of Fluorine Chemistry, 126(4), 489-496 (2005)
A new and general procedure for the preparation of deoxynucleoside phosphoramidites
Fourrey J-L and Varenne J
Tetrahedron Letters, 24(19), 1963-1966 (1983)
Trifluoro (N-methylmethanaminato) sulfur
Champagne PA and Paquin J-F
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis), 1-2 (2001)
A new and general procedure for the preparation of deoxynucleoside phosphoramidites.
Fourrey JL and Varenne J.
Tetrahedron Letters, 24(19), 1963-1966 (1983)
Tetrahedron, 49, 2299-2299 (1993)
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs