Merck
D9891
Sigma-Aldrich
ドキシサイクリン ハイクレート
別名:
ドキシサイクリンヒドロクロリドヘミエタノラート半水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O8 · HCl · 0.5H2O · 0.5C2H6O
CAS番号:
分子量:
512.94
Beilstein:
5702728
MDL番号:
UNSPSCコード:
51284027
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥93.5% (HPLC)
95.0-102.0% anhydrous basis (ethanol free based)
フォーム
powder
保管条件
(Tightly closed. Dry. )
yellow to yellow-green
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
parasites
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
InChI Key
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドキシサイクリン塩酸塩は、合成テトラサイクリン系抗生物質であり、30Sおよび可能性としては50Sのリボソームサブユニットと結合することによって、さまざまな細菌に対して広範囲の抗菌作用を示します。この結合は、mRNA-リボソーム複合体とのアミノアシル-tRNA結合を妨げて細菌タンパク質合成を効果的に阻害することにより、増殖と複製を停止させます。
ドキシサイクリン塩酸塩は、抗菌作用以外では、結合組織でのコラーゲン分解に不可欠な酵素であるマトリックスメタロプロテイナーゼ(MMP)の阻害剤として機能します。角膜びらんおよび関節リウマチの研究では、MMP-9およびMMP-8のレベルをそれぞれ有意に低減することが示されています。このMMP阻害作用は、コラーゲンの完全性を保持するために有用で、過剰な組織分解を阻止して組織修復を助けます。
細胞生物学においては、ドキシサイクリン塩酸塩は平滑筋細胞に作用し、接着力を増強して線維状コラーゲンマトリックスの再構成に影響を及ぼします。マラリア病原性寄生生物である熱帯熱マラリア原虫のアピコプラスト遺伝子発現に対するその影響により、感染病研究に重要な側面が追加されました。また、ラットの研究における組織形成の阻害は、組織発達を理解する上でその関連性に一役買っています。
さらに、さまざまな細胞プロセスに多面的な影響を及ぼすことを考慮すると、ドキシサイクリン塩酸塩はメタボロミクス研究での可能性も秘めています。生化学的研究という幅広い文脈の中でさまざまな作用を及ぼすことから、分子機序やシグナル伝達経路を研究するための有用なツールとなっています。
アプリケーション
ドキシサイクリン塩酸塩は、グリオーマ細胞やヒト胚性腎293T細胞(HEK293T)の導入に使用されています。
ドキシサイクリン塩酸塩は、合成オキシテトラサイクリン誘導体です。齧歯類の飼育室におけるライム病菌やアナプラズマ・ファゴサイトフィルム、およびクロアシマダニの駆除に使用されています。創傷治癒や組織リモデリングに関する研究において、タイプ1コラゲナーゼなどのマトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)を阻害する、幅広いスペクトルの阻害剤です。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ドキシサイクリン塩酸塩は、ライム病スピロヘータBorrelia burgdorferiに対する炎症応答を阻害します。
活性スペクトル:in vivoにおけるマトリックスメタロプロテイナーゼの広域スペクトル阻害剤に対して有効です。
特徴および利点
  • 多様な研究用途に適した高品質抗生物質
  • 細胞生物学、メタボロミクス、および生化学に関する研究に最適
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D9891-25G-PW:
D9891-10G:
D9891-100G:
D9891-10G-PW:
D9891-BULK:
D9891-VAR:
D9891-5G-PW:
D9891-100G-PW:
D9891-BULK-9:
D9891-25G:
D9891-25G-9:
D9891-1G-PW:
D9891-VAR-9:
D9891-1G:
D9891-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Regulation of glioma cell invasion by 3q26 gene products PIK 3 CA, SOX 2 and OPA 1
Schaefer T, et al.
Brain Pathology (2018)
A novel treatment modality for recurrent aphthous stomatitis-Single application of doxycycline hyclate
Thriveni R, et al.
Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology, 30(1), 96-98 (2018)
Basheer Khadaroo et al.
Nature cell biology, 11(8), 980-987 (2009-07-15)
The ends of linear eukaryotic chromosomes are protected by telomeres, which serve to ensure proper chromosome replication and to prevent spurious recombination at chromosome ends. In this study, we show by single cell analysis that in the absence of telomerase
ZNF121 interacts with ZBRK1 and BRCA1 to regulate their target genes in mammary epithelial cells
Luo A, et al.
FEBS Open Bio, 8(12), 1943-1952 (2018)
Kranthi Marella Panth et al.
Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 116(3), 462-466 (2015-07-15)
The central hypothesis of "radiomics" is that imaging features reflect tumor phenotype and genotype. Until now only correlative studies have been performed. The main objective of our study is to determine whether a causal relationship exists between genetic changes and