Merck
D1822
Sigma-Aldrich
ドキシサイクリン 一水和物
別名:
6-Deoxy-5-oxytetracycline monohydrate, Doxycycline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O8 · H2O
CAS番号:
分子量:
462.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
51284030
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
形状
powder or crystals
品質水準
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
parasites
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14
InChI
1S/C22H24N2O8.H2O/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t7-,10+,14+,15-,17-,22-;/m0./s1
InChI Key
XQTWDDCIUJNLTR-CVHRZJFOSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 酵母細胞において、ドキシサイクリンはメチルトランスフェラーゼHmt1(hnRNPメチルトランスフェラーゼ1)の過剰発現に対するドキシサイクリン-誘発性システムで使用されています。
  • ドキシサイクリンはドキシサイクリン-誘発性IFITM(インターフェロン誘発膜貫通)細胞株に使用されています。
  • ドキシサイクリンは抗菌薬としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ドキシサイクリンは、細菌、マイコプラズマおよび寄生原虫に対して活性な半合成のテトラサイクリンです。ドキシサイクリンは、アミノアシル-tRNAと細菌のリボゾームとの相互作用を阻害することによって細菌タンパク質合成を阻害します。
その他情報
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D1822-50MG:
D1822-VAR:
D1822-500MG:
D1822-500MG-PW:
D1822-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In vitro antimicrobial susceptibility testing of bacterial enteropathogens causing traveler's diarrhea in four geographic regions.
Gomi H, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 45, 212-216 (2001)
Yeast Hmt1 catalyses asymmetric dimethylation of histone H3 arginine 2 in vitro.
Li HT, et al.
The Biochemical Journal, 467, 507-515 (2015)
I Chopra et al.
Microbiology and molecular biology reviews : MMBR, 65(2), 232-60 (2001-05-31)
Tetracyclines were discovered in the 1940s and exhibited activity against a wide range of microorganisms including gram-positive and gram-negative bacteria, chlamydiae, mycoplasmas, rickettsiae, and protozoan parasites. They are inexpensive antibiotics, which have been used extensively in the prophlylaxis and therapy
The IFITM proteins inhibit HIV-1 infection.
Lu J, et al.
Journal of Virology, 85, 2126-2137 (2011)
Uninterpretable cerebrospinal fluid absorbance scan caused by doxycycline therapy.
Jan Miller
Annals of clinical biochemistry, 56(5), 619-622 (2019-06-07)