アッセイ
98.0-102.0% (HPLC)
形状
powder or crystals
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
色
faint yellow to dark yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30)/t9-,10-,15-,21+,22-/m0/s1
InChI Key
OFVLGDICTFRJMM-WESIUVDSSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544) , TERT(7015)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
耐性の機序細胞壁の浸透性が消失することで効果は不活性化されます。
抗菌性スペクトル:グラム陽性およびグラム陰性細菌に対し広範囲な抗菌活性を持ちます。
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T3258-BULK:
T3258-25G:
T3258-VAR:
T3258-5G-PW:
T3258-100G:
T3258-25G-PW:
T3258-100G-PW:
T3258-5G:
試験成績書(COA)