Merck
M9511
Sigma-Aldrich
ミノサイクリン 塩酸塩
powder, antibiotic
別名:
Minomycin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H27N3O7 · HCl
CAS番号:
分子量:
493.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ミノサイクリン 塩酸塩, powder
形状
powder
品質水準
抗生物質活性スペクトル
mycobacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
オーガナイザー
Teva
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)N(C)C
InChI
1S/C23H27N3O7.ClH/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28;/h5-6,9,11,17,27,29-30,33H,7-8H2,1-4H3,(H2,24,32);1H/t9-,11-,17-,23-;/m0./s1
InChI Key
GLMUAFMGXXHGLU-VQAITOIOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ミノサイクリンは、半合成の第二世代テトラサイクリンで、テトラサイクリン系抗生物質に分類され、感染症および非感染症の両方の管理と治療に用いられます。ミノサイクリンは、グラム陽性菌およびグラム陰性菌に対する効果に加え、抗酸化作用、抗アポトーシス作用、免疫調節作用、神経保護作用も示します。ミノサイクリンなどのテトラサイクリン系抗生物質は、リボソームの 30S サブユニットに結合することで機能し、これにより電荷を持つ tRNA がアミノ酸を運び、タンパク質の鎖を伸長して細胞タンパク質を形成するのを防ぎます。この作用により、原核細胞に静菌効果がもたらされ、増殖や複製能力が失われます。脂溶性化合物であるテトラサイクリンは、生体膜などの疎水性バリアを通過することができます。テトラサイクリンの中でもミノサイクリンは、ドキシサイクリンよりも高い親脂性を有し、中枢神経系(CNS)および皮膚における濃度が高くなります。
化学構造:テトラサイクリン
アプリケーション
ミノサイクリン塩酸塩は下記に使用されています。
  • マクロファージへの有効性を調べるためのナノリポソームの調製
  • 神経炎症および神経障害性疼痛の阻害
  • マウス GL261 神経膠腫細胞における神経膠腫の治療
生物化学的/生理学的作用
ミノサイクリンは広域抗生物質であり、静菌機能を有します。ミノサイクリンは抗炎症作用を示します。ミノサイクリンは、炎症性サイトカインである腫瘍壊死因子(TNF-α)のマクロファージによるリポ多糖を介した分泌を阻害します。ミノサイクリンは用量依存的にマクロファージの増殖を阻害します。ミノサイクリンは、アルツハイマー病様のアミロイド病態のプラーク前駆体における神経炎症を、誘導型一酸化窒素合成酵素(iNOS)、マトリックスメタロプロテアーゼ 9(MMP-9)および 5-リポキシゲナーゼなどの主要な炎症性酵素を阻害することにより抑制します。ミノサイクリンは内皮細胞増殖および血管新生を阻害します。ミノサイクリンは神経膠腫において膜型マトリックスメタロプロテアーゼ 1(MT1-MMP)を阻害することにより抗腫瘍活性を示します。ミノサイクリンは認知機能および神経分化を向上させます。zMinocycline は、ノシセプチン/オルファニン FQ の機能を向上させることにより、神経障害性疼痛を効果的に低減させます。
特徴および利点
本化合物は Tevaにより開発されました。医薬品として開発された化合物および承認された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧する場合は、こちらをクリックしてください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M9511-250MG:
M9511-VAR:
M9511-1G:
M9511-100MG-PW:
M9511-BULK:
M9511-25MG:
M9511-25MG-PW:
M9511-100MG:
M9511-1G-PW:
M9511-250MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Minocycline enhances the effectiveness of nociceptin/orphanin FQ during neuropathic pain
Popiolek-Barczyk K, et al.
BioMed Research International, 2014 (2014)
Jin-Shing Chen et al.
Lancet (London, England), 381(9874), 1277-1282 (2013-03-16)
Simple aspiration and drainage is a standard initial treatment for primary spontaneous pneumothorax, but the rate of pneumothorax recurrence is substantial. We investigated whether additional minocycline pleurodesis after simple aspiration and drainage reduces the rate of recurrence. In our open-label
R J Tamargo et al.
Cancer research, 51(2), 672-675 (1991-01-15)
We describe a new inhibitor of angiogenesis, minocycline, a semisynthetic tetracycline antimicrobial with anticollagenase properties. Minocycline was incorporated into controlled release polymers and tested in the rabbit cornea against neovascularization in the presence of the VX2 carcinoma. Inhibition by minocycline
Minocycline reduces glioma expansion and invasion by attenuating microglial MT1-MMP expression
Markovic DS, et al.
Brain, behavior, and immunity, 25(4), 624-628 (2011)
Minocycline corrects early, pre-plaque neuroinflammation and inhibits BACE-1 in a transgenic model of Alzheimer's disease-like amyloid pathology
Ferretti MT, et al.
Journal of Neuroinflammation, 9(1), 62-62 (2012)